Fortfahren mit
33130
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
≥99% (perchloric acid titration), puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
Ehrlich-Reagens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.970,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-819-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606802
Assay:
≥99% (perchloric acid titration)
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
assay
≥99% (perchloric acid titration)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying
mp
72-75 °C (lit.), 73-75 °C
solubility
ethanol: 0.1 g/10 mL
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Dimethylamino)benzaldehyd wird für gewöhnlich auch als Ehrlich-Reagenz bezeichnet. Seine Kristallstruktur wurde durch Röntgenanalyse untersucht. Seine Kristalle gehören zu dem monoklinischen System und es weist Raumgruppe P21/n auf. 4-(Dimethylamino)benzaldehyd weist eine Doppelfluoreszenz auf. Sein Dipolmoment in verschiedenen Erregungszuständen wurde anhand ihrer elektronischen Spektren und der Bilot-Kawski-Theorie bewertet.
Application
Bildet farbige Kondensationsprodukte (Schiff sche Basen) mit Pyrrolen und primären Aminen.
4-(Dimethylamino)benzaldehyd in einem Mizellen (Natriumdodecylsulfat) enthaltenden Medium kann für die Quantifizierung von Hydroxyprolin in Fleischproben durch spektrophotometrische Methoden eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1097621564778.03057
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
98%
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
solubility
ethanol: 0.1 g/10 mL
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
alcohol: passes test (APHA ≤60), hydrochloric acid: passes test
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
72-75 °C (lit.), 73-75 °C
mp
72-75 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.)
mp
75 °C
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
≤0.1%
ign. residue
-
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyd
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kawski A, et al.
Chemical Physics Letters, 448(4), 208-212 (2007)
4-(Dimethylamino) benzaldehyde.
Gao B and Zhu J-L.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(7), 1182-1182 (2008)
Determination of pyrrole derivatives and hydroxyproline with 4-(dimethylamino) benzaldehyde in a micellar medium.
Esteve-Romero JS, et al.
Analytical Letters, 27(8), 1557-1567 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33130-1KG04061826727812
33130-100G04061826727799