Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 43,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,10 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 277,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-[(CH3)2N]C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
202-819-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
445 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
75 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthese, Charakterisierung und antioxidative Aktivität: Dieser Artikel befasst sich mit der Synthese von Nickel(II)-Schiff-Base-Komplexen, die aus 4-(Dimethylamino)benzaldehyd abgeleitet werden, und betont dabei ihre antioxidativen Aktivitäten (N Nawaz, I Ahmad, NM Darwesh, A Wahab, 2020).
Analysis Note
Gehalt (HClO₄): ≥ 98,0 %
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 70 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 75 °C
Identität (IR): entspricht
Verwandte Substanzen (DC): ≤ 0,2 %
Aussehen der Lösung a (Farbe): klar
Aussehen der Lösung b (Farbe): klar
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 70 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 75 °C
Identität (IR): entspricht
Verwandte Substanzen (DC): ≤ 0,2 %
Aussehen der Lösung a (Farbe): klar
Aussehen der Lösung b (Farbe): klar
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
327.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
164 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?