Fortfahren mit
32750
3,3′-Diaminobenzidin -tetrahydrochlorid Hydrat
for spectrophotometric det. of Se, ≥97.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
231-018-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.5%
quality
for spectrophotometric det. of Se
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) is toxic in nature, and is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels.
Application
3,3′-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex.
Other Notes
Reagens für den spektrophotometrischen Nachweis von Selen; Peroxidase Farbstoff. Differenzierung zwischen zwei Klassen von mycobakteriellen Katalasen in Polyacrylamid-Elektrophoresegelen[1]; Spezifische Markierung von Hämproteinen in Polyacrylamidgelen durch ′double staining′[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5637D8001D9015
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97.5%
assay
≥96%
assay
97% (HPLC)
assay
≥96% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
quality
for spectrophotometric det. of Se
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
868272-85-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
HistoGreen: a new alternative to 3, 3'-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) as a peroxidase substrate in immunohistochemistry"
Thomas MA and Lemmer B
Brain Research, 14 (2), 107-118 (2005)
Interleukin-8 in the Human Endometrium 1.
Ariciri A
J. Clin. Endocr., 83 (5), 1783-1787 (1998)
Danzuka, T. and Ueno, K.
Analytical Chemistry, 30, 1370-1370 (1958)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32750-1G-F04061826716908
32750-25G-F04061826716915
32750-5G-F04061826716922