Fortfahren mit
32741
3,3′-Diaminobenzidin
purum, ≥98.0% (CHN)
Synonym(e):
3,3′,4,4′-Biphenyltetramin, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.27
EC Number:
202-110-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1212988
MDL number:
Assay:
≥98.0% (CHN)
Form:
solid
grade
purum
assay
≥98.0% (CHN)
form
solid
mp
173-176 °C, 175-177 °C (lit.)
solubility
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
General description
The photooxidation of 3,3′-diaminobenzidine by Chlamydomonas reinhardii and blue-green algae has been investigated.[1] Electropolymerization of 3,3′-diaminobenzidine on solid substrate electrode (Platinum, Gold and Glassy Electrode) affords stable and water insoluble films.
Application
Peroxidase-Substrat; Reagenz zur spektrophotometrischen Bestimmung von Selen
3,3′-Diaminobenzidine, a dark brown dye, was used as an antibody-specific stain to identify the paired antibodies in breast tissue.[2] 3,3′-Diaminobenzidine may be used for the determination of selenium and for the synthesis of a useful, linear, Schiff-base coordination polymer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′-Diaminobenzidin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
91-95-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of the thermally stable copolymer of tetrakis (salicylaldehydato-O, O') zirconium (IV) and 3, 3'-diaminobenzidine.
Archer RD and Wang B.
Inorganic Chemistry, 29(1), 39-39 (1990)
Photooxidation of 3,3'-diaminobenzidine by blue-green algae and Chlamydomonas reinhardii.
N H Chua
Biochimica et biophysica acta, 267(1), 179-189 (1972-04-20)
Determination of traces of selenium 3, 3-diaminobenzidine as selenium (lV) organic reagent.
Cheng K L.
Analytical Chemistry, 28(11), 1738-1742 (1956)