Fortfahren mit
31730
Diethylamin
≥99.5% (GC), liquid, puriss. p.a.
Synonym(e):
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-716-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605268
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diethylamin, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10.1 %
impurities
≤0.1% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.385 (lit.), n20/D 1.386
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylamin ist ein sekundäres Amin, das bei der Herstellung von Pestiziden, Farbstoffen, Kautschuk, Harzen und Pharmazeutika als Lösungsmittel, Katalysator und Korrosionsschutzmittel eingesetzt wird.
Application
Diethylamin kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Katalysator bei der Tandem-Knoevenagel-Michael-Reaktion von Dimedon mit aromatischen Aldehyden, um Bis-Dimedon-Derivate zu synthetisieren.
  • Als Lösungsmittel zum Synthetisieren von 4-Chinolonen mittels Sonogashira-Kupplung von Iodanilinen und Alkinen.
  • Als Base bei der desymmetrisierenden Cyclisierung von benzylischem Diallyliod zum Synthetisieren von Methylenindanen mittels intramolekularer Heck-Reaktion.
  • Als Matrize bei der Synthese von Silicoaluminiumphosphat(SAPO)-Molekularsieben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4712168.03010DX1045
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.1% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤1000 ppm Water (H2O)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.71 g/cm3 at 20 °C
density
0.71 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 387-387 (1994)
Samira Mubareka et al.
Journal of clinical microbiology, 45(1), 231-233 (2006-11-10)
We compared the performances of five commercial rubella virus immunoglobulin G (IgG) avidity assays. The Adaltis (kappa = 0.28) and Diesse (kappa = 0.33) assays showed poor correlation, the Behring assay (kappa = 0.68) showed good correlation, and the Euroimmun
Lakshmi Thirumangalakudi et al.
Journal of neurochemistry, 106(1), 475-485 (2008-04-16)
Recent findings suggest that hypercholesterolemia may contribute to the onset of Alzheimer's disease-like dementia but the underlying mechanisms remain unknown. In this study, we evaluated the cognitive performance in rodent models of hypercholesterolemia in relation to neuroinflammatory changes and amyloid
Global Trade Item Number
SKUGTIN
31730-1L04061826691823
31730-250ML04061826691847