Fortfahren mit
8.03010
Diethylamin
for synthesis
Synonym(e):
Diethylamin, N-Ethylethanamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,10
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,90
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-716-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
€ 23,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
253 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
540 mg/kg LD50, oral (Rat), 582 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-11.8 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
56 °C/1013 mbar
mp
-50 °C
transition temp
flash point -23 °C
density
0.71 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Entwicklung chemiresistiver Sensoren: Diethylamin wurde verwendet, um die Empfindlichkeit eines chemiresistiven Sensors für die CO2-Gasüberwachung zu verbessern, was seinen Nutzen für Umwelt- und Industrieanwendungen unter Beweis stellt (Rath et al., 2024).
  • Überkritische Flüssigkeitschromatographie: Aromatische stationäre Phasen wurden unter Verwendung von Diethylamin synthetisiert und auf der Grundlage des linearen Modells der Solvatationsenergiebeziehung bewertet, das seine Anwendung in der überkritischen Flüssigkeitschromatographie erweiterte (Ge et al., 2024).
  • Nanopartikelsynthese: Diethylamin ermöglichte Modifikationen der Sol-Gel-Methode zur Synthese von Silber-Siliciumdioxid-Nanopartikeln und steigerte deren theranostisches Potenzial bei der Krebsbehandlung (Nikolopoulou et al., 2023).
  • Pharmazeutische Analyse: Diethylamin war der Schlüssel zur Entwicklung einer neuartigen enantioselektiven Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie-Methode, die zur Unterscheidung von Dextro- und Levo-Methorphan in Post-Mortem-Proben eingesetzt wurde und deren entscheidende Rolle in der forensischen und klinischen Toxikologie verdeutlicht (Jorbenadze et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,703–0,705
Wasser (K. F.): ≤ 0,10 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
386456DX104531730
assay
≥99% (GC)
assay
99.5%
assay
≥98%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
56 °C/1013 mbar
bp
55 °C (lit.)
bp
56 °C/1013 mbar
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C
mp
−50 °C (lit.)
mp
-50 °C
mp
−50 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803010100004022536377599
803010050004022536377582
803010010004022536377575
803010250004022536377605
803010905004022536377612
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf