Fortfahren mit
31679
Chlorpromazin -hydrochlorid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Chlor-10-(3-dimethylaminopropyl)-phenothiazin -hydrochlorid, CPZ, Largactil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-701-3
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
MDL number:
€ 54,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Chlorpromazine hydrochloride (CPZ) is an antipsychotic drug which belongs to phenothiazine neuroleptic group. It is used in treating mental or personality disorders.
Application
CPZ may have been used as standard for the determination of antipsychotic drug at a glassy carbon electrode using chemometric methods, such as classical least squares (CLS), principal component regression (PCR) and partial least squares (PLS).
Ersatz für Benzidin, o-Dianisid und o-Tolidin bei der Bestimmung von Mikromengen von Hämoglobin und Peroxidase.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Chlorpromazin zeigt zytotoxische und antiproliferative Aktivität gegen Leukämiezellen, beeinträchtigt jedoch die Lebensfähigkeit normaler Lymphozyten nicht.
Phenothiazin antipsychotisch; D2 Dopamin-Rezeptor-Antagonist, H1 Histamin-Rezeptor-Antagonist; hemmt Calmodulin-abhängige Stimulation zyklischer Nucleotid-Phosphodiesterase und der Stickstoffoxidsynthase.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP8561125006C0982
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpromazin -hydrochlorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Voltammetric determination of chlorpromazine hydrochloride and promethazine hydrochloride with the use of multivariate calibration.
Ni, Yongnian, Li Wang, and Serge Kokot.
Analytica Chimica Acta, 439.1, 159-168 (2001)
Jessica M D'Amico et al.
Journal of neurophysiology, 109(6), 1473-1484 (2012-12-12)
In animals, the recovery of motoneuron excitability in the months following a complete spinal cord injury is mediated, in part, by increases in constitutive serotonin (5-HT2) and norepinephrine (α1) receptor activity, which facilitates the reactivation of calcium-mediated persistent inward currents
Cristiane Flora Villarreal et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 103(3), 678-683 (2012-11-28)
In recent years, evidence that sensitization of primary afferent nociceptors is an important event associated with chronic pain has been accumulating. The present study aimed to evaluate the participation of the prostaglandin and sympathetic components in the long-lasting sensitization of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
31679-250MG04061826691250