Fortfahren mit
1125006
USP
Chlorpromazin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chlor-10-(3-dimethylaminopropyl)-phenothiazin -hydrochlorid, CPZ, Largactil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 420,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
€ 420,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorpromazine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ersatz für Benzidin, o-Dianisid und o-Tolidin bei der Bestimmung von Mikromengen von Hämoglobin und Peroxidase.
Chlorpromazine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chlorpromazine
  • Chlorpromazine Hydrochloride
  • Chlorpromazine Hydrochloride Injection
  • Chlorpromazine Hydrochloride Oral Concentrate
  • Chlorpromazine Hydrochloride Syrup
  • Chlorpromazine Hydrochloride Tablets
Biochem/physiol Actions
Chlorpromazin zeigt zytotoxische und antiproliferative Aktivität gegen Leukämiezellen, beeinträchtigt jedoch die Lebensfähigkeit normaler Lymphozyten nicht.
Phenothiazin antipsychotisch; D2 Dopamin-Rezeptor-Antagonist, H1 Histamin-Rezeptor-Antagonist; hemmt Calmodulin-abhängige Stimulation zyklischer Nucleotid-Phosphodiesterase und der Stickstoffoxidsynthase.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1900000BP85631679
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
chlorpromazine
API family
chlorpromazine
API family
chlorpromazine
API family
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpromazin -hydrochlorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)