Fortfahren mit
29333
Barritt′s Reagenz A
suitable for microbiology
Barritt’s Reagent A
Synonym(e):
VP1-Reagens, Voges-Proskauer Test mit Barritt’s Reagens A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
€ 46,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 22964:2017
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
absolute ethanol, 100 mL , α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., bacteria
Application
Dieses Reagens wird zusammen mit Barritt′s Reagens B beim Voges-Proskauer Test für die Detektion der Acetoinproduktion durch Bakterien verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
39442N716018502
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
composition
absolute ethanol, 100 mL , α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
composition
distilled water, 100 mL , potassium hydroxide, 40 g
composition
-
composition
N,N-dimethyl-p-phenylenediamine hydrochloride, 0.15 g , water, 10 mL
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 22964:2017, according to ISO 11290-2:2017
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 22964:2017
agency
-
agency
according to ISO 9308-1:2014
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
-
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29333-100ML-F04061826598887
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review