Fortfahren mit
39442
Barritt′s Reagenz B
suitable for microbiology
Synonym(e):
VP2-Reagens, Voges-Proskauer Test mit Barritt’s Reagens B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
€ 46,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 22964:2017
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
distilled water, 100 mL , potassium hydroxide, 40 g
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., Lactobacillus spp., aciduric bacteria, bacteria
Application
Dieses Reagens wird zusammen mit Barritt′s Reagens A beim Voges-Proskauer Test für die Detektion der Acetoinproduktion durch Bakterien verwendet.
Disclaimer
Anmerkung: Bei der Lagerung des Reagens kann ein Präzipitat entstehen. Dies beeinflusst aber nicht die Qualität des Reagens.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
293331850220425
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 22964:2017, according to ISO 11290-2:2017
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 22964:2017
agency
according to ISO 9308-1:2014
agency
-
suitability
Enterobacter spp., Lactobacillus spp., bacteria, Klebsiella spp., aciduric bacteria
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., bacteria
suitability
Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp., bacteria
suitability
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
-
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
39442-100ML-F04061831982350