Fortfahren mit
28713
LB-Bouillon, Vegitone
NutriSelect® Plus, from non-animal source(Vegitone), powder, nonselective for Escherichia coli, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Synonym(e):
LB-Bouillon, Luria Bertani Bouillon, Vegiton, Vegiton LB Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Form:
powder
Suitability:
nonselective for Escherichia coli (Recombinant), nonselective for coliforms
Application(s):
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical, microbiology
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (Vegitone)
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
sodium chloride, 5.0 g/L , tryptone (vegetable), 10.0 g/L , yeast extract, 5.0 g/L
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
clear to slightly opaque yellow to amber Prepared media, light yellow Dehydrated powder
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical, microbiology
suitability
nonselective for Escherichia coli (Recombinant), nonselective for coliforms
General description
LB-Bouillon Vegiton enthält keine tierischen Edukte. Es wird für die Kultivierung und Züchtung von rekombinanten Stämmen von Escherichia coli und zur Routinekultivierung von nicht speziell anspruchsvollen Mikroorganismen verwendet.
Preparation Note
  • Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
  • Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
Suspend 20 g in 1000 ml distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Dispense as desired.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
419604083451208
suitability
nonselective for Escherichia coli (Recombinant), nonselective for coliforms
suitability
Haemophilus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
Actinomycetes spp., Streptomyces spp.
suitability
nonselective for Escherichia coli (Recombinant), nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
sterility testing, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
application(s)
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
composition
sodium chloride, 5.0 g/L , yeast extract, 5.0 g/L , tryptone (vegetable), 10.0 g/L
composition
dextrose, 2.0 g/L , disodium phosphate, 2.5 g/L , peptone (vegetable), 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , vegetable infusion powder, 5.0 g/L , vegetable special infusion powder, 12.5 g/L
composition
ammonium sulfate, 1 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , L-cysteine hydrochloride, 1 g/L , dextrose, 5 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , monopotassium phosphate, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , starch, soluble, 1 g/L , tryptone (vegetable), 4 g/L , tryptose (vegetable), 10 g/L , vegetable infusion powder, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
composition
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , High salt , sodium chloride, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LB-Bouillon, Vegitone
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28713-500G-F04061826265970
Questions
  1. Sir please confirm lb broth is equilant to lethene broth
    1 answer
    1. The formulations for LB Broth and Letheen Broth are quite different. LB Broth is typically used for the propagation of E. coli bacteria for molecular biology applications. Letheen Broth is typically used to demonstrate the efficacy of preservatives. Please see the formulations of each item below:
      LB Broth, 28713:
      Yeast Extract – 5.0 g/L
      Peptone, from casein – 10.0 g/L
      Sodium Chloride – 10.0 g/L
      Letheen Broth, 1.10405
      Peptone, from meat – 20.0 g/L
      Peptone, from casein – 5.0 g/L
      Meat extract – 5.0 g/L
      Yeast extract – 2.0 g/L
      Sodium Chloride – 5.0 g/L
      Lecithin – 0.7 g/L
      Sodium Bisulfite – 0.1 g/L