Fortfahren mit
28705
α-Cyclodextrin
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose, Schardinger α-Dextrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H60O30
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
972.84
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-007-4
Beilstein/REAXYS Number:
79627
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 77,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
loss
≤10% loss on drying
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
General description
α-Cyclodextrin (α-CD) ist ein wasserlösliches zyklisches Oligosaccharid, das aus sechs Glucopyranoseeinheiten besteht, die durch α-(1,4)-Bindungen verbunden sind. Es wird üblicherweise zur Bildung von Einschlusskomplexen (ICs) mit einer Vielzahl organischer Verbindungen verwendet.
Application
α-Cyclodextrin kann zur Synthese eines Polymereinschlusskomplexes (PIC) mit poly(ethylenglykol)modifizierten (PEG-modifizierten) Chitosanen verwendet werden. Diese PICs können sich selbst zu supramolekularen Hydrogelen zusammenfügen.
Other Notes
Cyclodextrine sind organische Moleküle mit niedrigem Molekulargewicht, die mit verschiedenen Verbindungen (Gästen) wasserlösliche Komplexe bilden; Enzymmodell.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
778788C4680C4642
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
functional group
ether, hydroxyl
functional group
ether, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cyclodextrin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)