Fortfahren mit
28636-U
Hamilton® 1725N Spritze
volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
needle size
22 ga (blunt tip)
description
1725N, gastight
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203079
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
compatibility
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HAM8007528617-U26289
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
material
Gastight syringe
material
cone tip stainless steel (point style 1)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
22 ga (blunt tip)
needle size
-
needle size
26s ga (cone tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
feature
autoclavable: no, model
feature
Modified Microliter¿ Syringe
feature
syringe type Sample Lock
manufacturer/tradename
Hamilton 203079
manufacturer/tradename
Hamilton 80075
manufacturer/tradename
Hamilton 203185
manufacturer/tradename
Hamilton 86336
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
-
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 1725N Spritze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the graduations on the Hamilton Syringe 28636U, specifically regarding tick marks and measurement?
    1 answer
    1. The graduations for the Hamilton Syringe 28636U are as follows:
      1.Major: 25 uL
      2.Minor: 5 uL
      3.Sub-minor: 2.5 uL