Merck
26289
Hamilton® SampleLock Spritze
1050SL, volume 50 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
14-815-571
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22 ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
syringe type Sample Lock
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 86336
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Anwendung
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.[1]
Sonstige Hinweise
Wir empfehlen Ersatznadel Nr. 20798 (22s ga) für die 1705SL-, 1710SL-, & 1725SL-Spritzen; Nr. 20799 (22 ga) für die größeren Spritzen. Stempel sind für die 1705SL- (Nr. 26152-U) & 1710SL-(Nr. 26154)Spritzen erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)