Fortfahren mit
28125
18-Krone-6
greener alternative
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-473-5
Beilstein/REAXYS Number:
1619616
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
€ 42,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
reaction suitability
core: crown ether
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
38-41 °C, 42-45 °C (lit.)
functional group
ether
greener alternative category
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Kann als Phasentransferkatalysator eingesetzt werden.
18-Crown-6 can be used as a model for crown ethers to study the effect of acid-base properties of mixed solvent on their solution enthalpy.It is generally used as a phase transfer catalyst and a complexing agent. It specifically binds to potassium ion, ammonium or protonated alkyl amines to form complexes.
Other Notes
Makrozyklische Polyether mit sich wiederholenden (-CH2CH2O) Einheiten. Die Verbindungen sind ionophor (bilden stabile Komplexe mit Kationen).
Phase transfer catalyst, complexing-agent[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18-Krone-6
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Counter cation-controlled air oxidation of manganese derivatives of tetrachlorocatechol.
Ruiz R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 3(2), 76-79 (2000)
Lower rim calix (4) arene ketone derivatives and their interaction with alkali metal cations. Structural and thermodynamic (solution and complexation) characterisation of the tetraphenyl ketone derivative and its sodium complex.
de Namor AFD, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(18), 4010-4021 (2001)
F. Vogtle et al.
Topics in Current Chemistry, 98 (1981)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28125-25G04061826219706
28125-100G04061833380611
28125-5G04061826219713