Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 375,00 € 281,25 |
Über diesen Artikel
€ 281,25
Listenpreis€ 375,00Sparen Sie 25%Produktname
18-Crown-6 solution, 1.0 M in THF
form
liquid
reaction suitability
core: crown ether, reaction type: phase-transfer
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
concentration
1.0 M in THF
density
0.944 g/mL
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in THF | description ≥99.0% | description purum, ≥99.0% (GC) | description suitable for ion chromatography, ≥99.0% (GC) |
| reaction suitability core: crown ether | reaction suitability core: crown ether | reaction suitability core: crown ether | reaction suitability - |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
| density 0.944 g/mL | density - | density - | density - |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis |
| concentration 1.0 M in THF | concentration - | concentration - | concentration - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-2.0 °F
Flammpunkt (°C)
-18.88 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?