Fortfahren mit
276235
3-Noradamantancarbonsäure
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 329,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
form
powder or crystals
mp
105-107 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H14O2/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8-,10-
InChI key
RXUUYFUQAGICCD-WZXRXUJPSA-N
Application
Baustein für "Anti-Bredt" gespannte Moleküle.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
414034301108326828
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
105-107 °C (lit.)
mp
213-215 °C (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
mp
102-104 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Gang-Tian Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 42-50 (2018-06-11)
Tailor-made chitosan fiber was prepared via hydrothermal treatment to serve as a micro-solid phase extraction (micro-SPE) sorbent for the analysis of petroleum acids (PAs) in crude oils. Chitosan fiber, which is commercial and cheap, has a diameter of about 10 μm
Aldrichimica Acta, 18, 82-82 (1985)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
276235-1G04061826112014