Wichtige Dokumente
414034
3-Nitrophthalimid
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-4-2-1-3-5(10(13)14)6(4)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
InChIKey
BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 277878 | 301108 | 279528 |
---|---|---|---|
application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
mp 213-215 °C (lit.) | mp 230-233 °C (lit.) | mp 78-81 °C (lit.) | mp ~197 °C (dec.) (lit.) |
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?