Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
PTFE plunger tip
size
2.5 mL
feature
1002 LT-LTN--RN-TLL
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 1360-01
compatibility
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL | compatibility for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL) | compatibility for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL) | compatibility for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| material PTFE plunger tip | material PTFE plunger tip | material PTFE plunger tip | material PTFE plunger tip |
| manufacturer/tradename Hamilton 1360-01 | manufacturer/tradename Hamilton 1169-01 | manufacturer/tradename Hamilton 1162-01 | manufacturer/tradename Hamilton 1162-02 |
| size 2.5 mL | size 500 μL | size - | size 100 μL |
| feature 1002 LT-LTN--RN-TLL | feature 1750 LT, LTN, RN, or TLL | feature 1705 LT, RN, or TLL | feature 1710C, LT, N, RN, or TLL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Kolbenbausätze mit Spitzen für die Serien 1000, 1700 und 1800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 26161 | 04061833406793 |