Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 881,00 |
Über diesen Artikel
form
powder
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of alkaline earth metals
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
Oc1c(\N=N\c2ccc(Cl)cc2P(O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccc(Cl)cc4P(O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H16Cl2N4O14P2S2/c23-10-1-3-12(14(7-10)43(31,32)33)25-27-19-16(45(37,38)39)5-9-6-17(46(40,41)42)20(22(30)18(9)21(19)29)28-26-13-4-2-11(24)8-15(13)44(34,35)36/h1-8,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
InChI key
LMBABJNSZGKTBA-NBHCHVEOSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| quality for spectrophotometric det. of alkaline earth metals | quality - | quality - | quality LiChropur™ |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?