Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 219,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 864,00 |
Über diesen Artikel
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: gadolinium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- Als Vorstufe zur Synthese von Gd-Metall-Nanopartikeln.
- Als Dotierstoff zur Präparation von CdSe-Nanopartikeln als Kontrastmittel für optische und Magnetresonanztomografie-Anwendungen.
- Zur Präparation von Gd-Hämatoporphyrin-monomethylether(HMME)-Leuchtstoffen für die Sauerstoffmessung.
- Zur Herstellung von radiolumineszenten Siliziumdioxid-Lichtfasern über SPCVD (Surface Plasma Chemical Vapor Deposition) für magnetooptische Geräte.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, 99.99% trace metals basis | description suitable for NMR (reference standard), 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), Methanol-13C 0.1 % (99 atom % 13C), water 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in. | description suitable for NMR (reference standard), 1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in. | description suitable for NMR (reference standard), 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 0.1 %, NMR tube size 6.5 mm × 8 in. |
| form powder | form solution | form - | form solution |
| assay 99.99% trace metals basis | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous | grade - | grade analytical standard | grade - |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities - | impurities - | impurities - |
| application(s) electroplating | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gadolinium(III)-chlorid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?