Fortfahren mit
25510
Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat
99-102% (perchloric acid titration), solid, meets analytical specification of DAC, E336
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Dikaliumsalz, Dikaliumtartrat Hemihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.28
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-067-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6121656
Assay:
99-102% (perchloric acid titration)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, meets analytical specification of DAC, E336, 99-102% (perchloric acid titration)
Quality Segment
assay
99-102% (perchloric acid titration)
form
solid
quality
meets analytical specification of DAC, E336
impurities
≤0.001% ammonium (NH4), ≤0.001% heavy metals (as Pb)
loss
≤4% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
7-9 (20 °C, 0.1%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
InChI key
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
General description
Potassium tartrate dibasic hemihydrate is the dipotassium salt of tartaric acid.
Application
Potassium tartrate dibasic hemihydrate (Potassium L-tartrate dibasic hemihydrate) may be used in the hydrothermal synthesis of 4 metal-organic coordination polymers:
  • {[Cd3(C4H4O6)3(H2O)].H2O}n
  • {Cd3(C4H3O6)2(H2O)2].5.5H2O}n
  • {[Cd2(C4H4O6)2(H2O)].3H2O}n
  • [Cd(C4H4O6)]n
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
323122550671995
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
assay
99-102% (perchloric acid titration)
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
99.5-100.5% (related to dried substance)
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.001% ammonium (NH4), ≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
impurities
residual solvents, in accordance, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.05% oxalic acid
impurities
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
pH
7-9 (20 °C, 0.1%)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 5%)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and crystal structure of three new cadmium tartrates with open frameworks.
Vera-Cruz P, et al.
CrystEngComm, 14(24), 8606-8614 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
25510-6X500G04061833545706
25510-500G04061826004593