Fortfahren mit
252565
8-Hydroxychinolin
ACS reagent, 98.5%
Synonym(e):
8-Hydroxychinolin, 8-Chinolinol, 8-Oxychinolin, Oxin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-711-1
Beilstein/REAXYS Number:
114512
MDL number:
Assay:
98.5%
Form:
powder ((or crystalline powder or flakes))
€ 71,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98.5%
form
powder ((or crystalline powder or flakes))
ign. residue
≤0.05%
mp
72.5-74.0 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemische Struktur: Chinolon
Application
8-Hydroxychinolin kann als chelatbildender Ligand für die Herstellung von Aluminium-tris(8-hydroxychinolin) (Alq3) genutzt werden, einer organischen elektrolumineszierenden Verbindung, die in organischen lichtemittierenden Vorrichtungen (OLED) verwendet wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H68788.2026136524
assay
98.5%
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98-100% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder ((or crystalline powder or flakes))
form
powder (or crystalline powder or flakes)
form
solid
form
-
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Hydroxychinolin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
148-24-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A Simple RNA Preparation Procedure from Yeast for Northern Blot Using Hot Phenol.
Wei Y.
Bio-protocol, 2(12) (2012)
Infra-red absorption spectra of metal chelates derived from 8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, and 4-methyl-8-hydroxyquinoline.
Charles RG, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 8(1), 1-8 (1956)
Magdalena Polak-Berecka et al.
Journal of food science, 79(11), T2404-T2408 (2014-10-14)
The aim of this study was to assess the removal of Cd(2+) and Al(3+) from aqueous solutions by an exopolysaccharide (EPS) from Lactobacillus rhamnosus E/N. The biosorption kinetics of EPS for Cd(2+) and Al(3+) were studied by equilibrium dialysis after
Global Trade Item Number
SKUGTIN
252565-1KG04061825973463
252565-50G04061835365517
252565-500G04061832985435
252565-250G04061835365500
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf