Merck
8.20261
8-Hydroxychinolin
for synthesis
Synonym(e):
8-Hydroxychinolin, Oxin, 8-Chinolinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-711-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
bp
267 °C/1013 hPa
mp
72.5-74.0 °C
solubility
555 mg/L
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2O
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>8-Hydroxychinolin in lumineszierenden Co-Kristallen für den analytischen Nachweis:</strong> 8-Hydroxychinolin wird als Elektronenspender bei der Entwicklung von lumineszierendem organischem Co-Kristall für den Nachweis von 2,4-Dinitroanilin verwendet, was seinen Nutzen in Anwendungen der analytischen Chemie belegt (Liu et al., 2024).</li>
<li><strong>Extraktion und Bestimmung von Pestiziden unter Verwendung von mit 8-Hydroxychinolin funktionalisierten Nanoverbundwerkstoffen:</strong> Poly(8-Hydroxychinolin) wurde für die Extraktion und Bestimmung von Organophosphor-Pestiziden in verschiedenen Umweltproben eingesetzt, was seine Anwendung in der Umweltüberwachung demonstriert(Shahsavani und Fakhari, 2024).</li>
<li><strong>8-Hydroxychinolin in der medizinischen Bildgebung und Therapie:</strong> 8-Hydroxychinolin wird als Schiff-Basen-Derivat und als Hilfsligand bei der Synthese des dinukleären Lanthanoid-Komplexes [Ho2(L)2(acac)2(CH3OH)2] verwendet (Cong et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 71 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 74 °C
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Hydroxychinolin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
148-24-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)