Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 437,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(H2N)C6H4SO3Na·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-208-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Sulfanilsäure Natriumsalz Hydrat, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
VDGKZGAQOPUDQL-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder or crystals | form - | form - |
| assay 97% | assay ≥99.0% (T) | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Xiaomin Zhu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3871-3878 (2004-08-19)
The synthesis of 4-N-[3',4',5'-tris(dodecyloxy)benzamido]benzene-4-sulfonic acid (1) and 4'-[3",4",5"-tris(dodecyloxy)benzoyloxy]azobenzene-4-sulfonic acid (2) is described. Pure acid 1 is stable, while 2 can be stored only in solution. Both acids were obtained from their sodium salts and were quantitatively transformed into the pyridinium
Synthesis, chemical modification, and surface assembly of carbon nanowires.
Amma A, et al.
Advances in Functional Materials, 13(5), 365-370 (2003)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 251283-1KG | 04065265661195 |
| 251283-250G | 04061825937663 |