Fortfahren mit
309591
Natriumtrimethylacetat Hydrat
99%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Trimethylessigsäure Natriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CCO2Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.11 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-678-2
MDL number:
Assay:
99%
€ 83,40
Speichern 15 % mit Code SAVE15
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
SMILES string
[Na+].[H]O[H].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
OXKVPNMBQUHJHF-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium trimethylacetate hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M86502234559124400
description
99%
description
99%
description
99%
description
contains hydroquinone as inhibitor, 99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)