Fortfahren mit
247006
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
ACS reagent grade, ≥99%, 99.0-101.0% (ACS specification), solid
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.21
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-555-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
650741
Assay:
≥99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
€ 95,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
form
solid
impurities
≤0.02% insolubles, ≤0.04% salicylic acid
ign. residue
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
solubility
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002%
functional group
carboxylic acid, sulfonic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Sprühreagens zum Nachweis von Aminosäuren auf DC-Platten.[1] Dotierungsmittel für Polyanilin.[2]
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat ist ein polyfunktionaler, metallchelatisierender Ligand, der zur Bildung von Metalkoordinationskomplexen verwendet werden kann.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3147S74228.00691
grade
ACS reagent
grade
-
grade
BioPerformance Certified
grade
synthesis grade
assay
≥99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
-
form
crystals
solubility
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
soluble 987 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.035%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf