Fortfahren mit
8.00691
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
for synthesis
Synonym(e):
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,10
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O6S · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-555-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
crystals
Grade:
synthesis grade
€ 45,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
crystals
potency
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
109-117 °C (anhydrous substance)
transition temp
flash point 150 °C
solubility
soluble 987 g/L
density
0.8 g/cm3 at 20 °C
bulk density
310 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)O.C.C
InChI
1S/C7H6O6S.2CH4/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H4
InChI key
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Heavy metals (as Pb): ≤ 0,001 %(m)
Identity (IR): conforms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
247006S2130S3147
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
soluble 987 g/L
solubility
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800691025004027269009298
800691100004027269009281
800691010004027269009304