Fortfahren mit
234079
Erythrosin, gelbliche Mischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
Quality Level
composition
Eosin Y, 10% , Erythrosin B, 90%
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, red
λmax
525 nm
Amax
≥0.12 at 303-309 nm, ≥0.25 at 255-261 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
861006861111205478
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear to turbid, red-orange to red
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
Eosin Y, 10% , Erythrosin B, 90%
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, 50%
composition
Dye content, 95%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
234079-25G04061832339085
Questions
  1. Hi, I´m Laura. I´m wondering if you can bring me the document where is indicated the preparation for this strain, please. I have the information that it can be prepared like the conventional eosin strain, but I want to be sure. Thank you so much.
    1 answer
    1. Unfortunately, neither preparation instructions nor a protocol are offered for this product. This product is approximately 90% Erythrosin B and 10% Eosin Y. The solubility is tested at 10 mg/mL in water. See the link below to the Histonet archives. Several references are found there when searching for 'erythrosin and eosin stain'.
      http://www.histosearch.com/histonet.html