Fortfahren mit
222550
Nilblauchlorid
Dye content 85 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.85
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
51180
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3923952
€ 75,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 85%
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
λmax
638 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C20H19N3O.ClH/c1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;/h5-12,21H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
SHXOKQKTZJXHHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Nile blue chloride has been used to stain non-aqueous phase in fluorescence microscopy studies.
Biochem/physiol Actions
Nile blue chloride is a green colored powder and is a member of oxazine group of dyes. It changes its color from blue (pH 9.4) to purple-red (11.0). Nile blue chloride has been used to detect DNA and lipids. In addition, it also helps to identify bacterial growth. Nile blue chloride also facilitates diagnosis of disease linked with amyloid accumulation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N5632A3157B5388
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 85%
composition
Dye content, ≥75%
composition
Dye content, ≥50%
composition
Dye content, ≥60%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)