Fortfahren mit
21620
Dispersionsblau 124
suitable for microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
€ 69,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
suitability
suitable for microscopy
Quality Level
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])N=Nc2c(cc(cc2)N(CCOC(=O)C)CC)C
InChI
1S/C16H19N5O4S/c1-4-20(7-8-25-12(3)22)13-5-6-14(11(2)9-13)18-19-16-17-10-15(26-16)21(23)24/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3
InChI key
HMAJVAFLGGPIPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Disperse Blue (DB) 124 is a strong clothing dye sensitizer.[1] It is also an important textile dye allergen.[2]
Application
DB 124 was used during testing the sensitizing potential of the dye using loose-fit coculture-based sensitization assay (LCSA).[3]
Other Notes
Farbstandard für den Assay auf allergieauslösende Farbstoffe in Textilien.[4][1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
113446915253882
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
61951-51-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B M Hausen
Contact dermatitis, 28(3), 169-173 (1993-03-01)
9 cases of allergic contact dermatitis due to black "velvet" fabrics, mostly leggings, are reported. In all cases, the 2 disperse dyes Blue 106 and 124 were shown to be the responsible contact sensitizers. Preparation of a chloroform extract and
Clothing dye dermatitis masquerading as (coexisting) mimosa allergy.
J D Guin et al.
Contact dermatitis, 40(1), 45-45 (1999-02-03)
Z Caliskaner et al.
Human & experimental toxicology, 31(1), 101-103 (2011-10-27)
Disperse blue (DB) 106 and DB 124 are the most frequent fabric dye allergens inducing textile dermatitis, but contact allergy to them may easily undiagnosed because the clinical picture usually needs high index of suspicion. We present the case of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
21620-5G04061835560066