Merck
11344
Disperse Yellow 3
analytical standard
Synonym(e):
4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)-acetanilid, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)-phenyl]-acetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.30
Beilstein/REAXYS Number:
1915225
EC Number:
220-600-8
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11855
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
268-270 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
InChI key
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
General description
Find here acomprehensive listing of all our food colorant reference materials.
Disperse Yellow 3 is an yellow azo dye which is majorly used in textile industry. It also has carcinogenic properties.
Application
It was used to understand that Phanerochaete chrysosporium can mineralize azo dyes with radiolabeled substrate.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disperse Yellow 3
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2832-40-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)