Fortfahren mit
21530
Capronsäure
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Hexanolsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,20
€ 33,15
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,70
€ 55,84
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-550-7
Beilstein/REAXYS Number:
773837
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 33,15
Listenpreis€ 44,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.18 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.416, n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.), 203-205 °C
mp
−4 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
organoleptic
pungent
SMILES string
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W255900153745PHR3528
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
solubility
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.), ethanol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble, diethyl ether: easily soluble, ethanol: easily soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
refractive index
n20/D 1.416, n20/D 1.4161 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4161 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4161 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
203-205 °C, 202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capronsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A study on the stability of MCM-41-supported heteropoly acids under liquid-and gas-phase esterification conditions.
Verhoef MJ, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 27(2), 365-371 (1999)
Acyl migration in 1, 2-dibutyrin dependence on solvent and water activity.
Sjursnes BJ and Anthonsen T.
Biocatalysis and Biotransformation, 9(1-4), 285-297 (1994)
Formation of ultrathin polypyrrole (PPY) films on alumina particles using adsorbed hexanoic acid as a template.
Cho G, et al.
Langmuir, 16(10), 4424-4429 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
21530-500ML04061838773593
21530-100ML04061838773586
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the molarity of hexanoic acid?
    1 answer
    1. Based on density of 0.927 g/mL and MW of 116.16, the effective molarity of this neat liquid is 7.98 M.