Fortfahren mit
215643
Disperse Blue 1
Dye content 30 %
Synonym(e):
1,4,5,8-Tetraamino-anthrachinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.27
EC Number:
219-603-7
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
64500
Beilstein/REAXYS Number:
925672
€ 96,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
composition
Dye content, 30%
mp
332 °C
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL, opaque, blue
λmax
607 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3c(N)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H12N4O2/c15-5-1-2-6(16)10-9(5)13(19)11-7(17)3-4-8(18)12(11)14(10)20/h1-4H,15-18H2
InChI key
JSFUMBWFPQSADC-UHFFFAOYSA-N
General description
Disperse Blue 1 is a grey to black powder. Disperse dyes are known to be insoluble in water and are applied to the substrate as suspensions or dispersions by dissolving in hydrophobic regions of the polymers making up the fiber.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69152367648215686
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL, opaque, blue
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, 30%
composition
-
composition
Dye content, 97%
composition
Dye content, 30%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
332 °C
mp
170-172 °C
mp
220-222 °C (lit.)
mp
268-270 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2475-45-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is item 215643-5G synthetic?
    1 answer
    1. Disperse Blue 1 is a synthetic dye primarily used for industrial purposes and has not been documented as a biological stain. The manufacture of Disperse Blue 2 involves acylating 1,5 diaminoanthraquinone with oxalic acid, nitrating in mixed acids, hydrolyzing, and reducing to produce 1,4,5,8 tetraaminoanthraquinone.