Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 25,70 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1.000 g/L Ca2+ in hydrochloric acid
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
SMILES string
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade anhydrous | grade anhydrous |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| application(s) industrial qc | application(s) - | application(s) advanced drug delivery | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| concentration 1.000 g/L Ca2+ in hydrochloric acid | concentration 0.1 M Ca | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| W206903-1KG | 04061838179425 |
| W206903-SAMPLE | 04061838190802 |
| W206903-9KG | 04061834396253 |
| 21049-100ML | 04061838771278 |
| 21049-500ML | 04061838771285 |