Fortfahren mit
20944
Hamilton® Spritze, Serie 7000, gerändelte Verschraubung mit Führung
7001, volume 1 μL, needle size 25s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
25s ga (blunt tip)
feature
KH (Knurled Hub)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80107
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207332073120728
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
25s ga (blunt tip)
needle size
22s ga (blunt tip)
needle size
25s ga
needle size
24 ga (blunt tip)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
feature
KH (Knurled Hub)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
needle Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
volume
1 μL
volume
1 μL
volume
1 μL
volume
5 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2094404061833406397