Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
24 ga (blunt tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88000
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
5 μL
General description
- Schnelle Injektion kleinster Volumen
- Kein Totvolumen, da sich die gesamte Probe in der Nadel befindet
- Dicht bis zu einem Injektionsdruck von 6000 psi (ca. 413 bar)
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
Application
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls from water sample using silica optical fibers.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Spritze, Serie 7000, gerändelte Verschraubung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?