Fortfahren mit
20782
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700, abnehmbare Nadel
1705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80930
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207812078320784
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
material
clear glass body, stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), clear glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
feature
removable needle RN
feature
needle type RN (removable needle)
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
volume
50 μL
volume
25 μL
volume
100 μL
volume
250 μL
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)