Fortfahren mit
20781
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700, abnehmbare Nadel
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear glass body, stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type RN (removable needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80230
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207832078220784
material
clear glass body, stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), clear glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type RN (removable needle)
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
volume
25 μL
volume
100 μL
volume
50 μL
volume
250 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)