Fortfahren mit
20736
Hamilton® Spritze, Serie 700, fixierte Nadel
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton® Spritze 705N 50μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80500
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207352073826228
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
50 μL
volume
25 μL
volume
250 μL
volume
10 μL
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
23s ga (cone tip)
manufacturer/tradename
Hamilton 80500
manufacturer/tradename
Hamilton 80400
manufacturer/tradename
Hamilton 80700
manufacturer/tradename
Hamilton 80395
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2073604061838347022