Fortfahren mit
20738
Hamilton® Spritze, Serie 700, fixierte Nadel
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton ® Spritze 725N 250μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80700
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207352073926228
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 1
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
23s ga (cone tip)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
250 μL
volume
25 μL
volume
0.5 mL
volume
10 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
331457-25G04061832993584
2073804061838347039