Fortfahren mit
18038
Fraser-Selektivzusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
Listeria Selektives Supplement nach Fraser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to GB 4789.30-2016
Quality Segment
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
suitability
Listeria spp.
General description
Vom ISO Komitee für Listeria monocytogenes aus Nahrungsmitteln, Futtermitteln etc. empfohlen
Application
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium):
Nalidixinsäure 10.0 mg
Acriflavin-hydrochlorid 12.5 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
691989083653436
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Listeria spp.
suitability
selective and differential for Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Clostridium spp.
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
18038-5VL04061838754868
18038-1VL04061837399299