Fortfahren mit
69198
Fraser-Bouillon, Basis
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Listeria-Selektive Anreicherungs-Bouillon, Basis (nach Fraser)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171606
NACRES:
NA.85
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
casein enzymic hydrolysate, 5.0 g/L , disodium phosphate dihydrate, 12.0 g/L , esculin, 1.0 g/L , lithium chloride, 3.0 g/L , meat extract, 5.0 g/L , peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.35 g/L , sodium chloride, 20.0 g/L , yeast extract, 5.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation, microbiology
suitability
selective and differential for Listeria spp.
Application
Fraser-Bouillon (Basis) mit hinzugefügtem Supplement wird vom ISO Komitee, als primäres ,wie auch, als sekundäres Anreicherungsmedium für die Isolierung und Auszählung von Listeria monocytogenes aus Nahrungmitteln und Tierfutter vorgeschlagen.
Preparation Note
Suspend 57.35 grams of dehydrated medium in 1000 ml distilled water. Heat if necessary to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 45-50°C and aseptically add rehydrated contents of 1 vial of Fraser Selective Supplement (Cat. No. 18038) and 2 vials of Fraser Supplement (Cat. No. 90836) to 1000 ml medium for primary enrichment or 1 vial of each to 500 ml medium for secondary enrichment. Mix well and dispense as desired.
Warning : Lithium chloride is harmful. Avoid bodily contact and inhalation of vapours. On contact with skin wash with plenty of water immediately.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701846952775028
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
selective and differential for Listeria spp.
suitability
bacteria, nonselective for Escherichia coli, nonselective for Klebsiella spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
Staphylococcus spp.
suitability
Shigella spp.
composition
casein enzymic hydrolysate, 5.0 g/L , esculin, 1.0 g/L , meat extract, 5.0 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.35 g/L , yeast extract, 5.0 g/L , disodium phosphate dihydrate, 12.0 g/L , peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L , lithium chloride, 3.0 g/L , sodium chloride, 20.0 g/L
composition
dextrose, 1.0 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 3.68 g/L , meat extract, 1.5 g/L , peptone (from meat), 5.0 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.32 g/L , sodium chloride, 3.5 g/L , yeast extract, 1.5 g/L
composition
beef extract, 5.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L , glycine, 1.2 g/L , lithium chloride, 5.0 g/L , mannitol, 20.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium pyruvate, 3.0 g/L , yeast extract, 5.0 KBE/mL
composition
casein peptone, 20.0 g/L , dextrose, 1.0 g/L , polysorbate 80, 1.5 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2.0 g/L , potassium hydrogen phosphate, 2.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
sample preparation, microbiology
application(s)
food and beverages
sample preparation, microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fraser-Bouillon, Basis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)