Fortfahren mit
14927
Serotonin
analytical standard
Synonym(e):
3-(2-Aminoethyl)-5-hydroxyindol, 5-HT, 5-Hydroxytryptamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-058-9
Beilstein/REAXYS Number:
143524
MDL number:
€ 96,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(NC=C2CCN)C2=C1
InChI
1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2
InChI key
QZAYGJVTTNCVMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Serotonin, auch als 5-Hydroxytryptamin bekannt, ist ein wichtiger biogener Monoamin-Neurotransmitter und Neuromodulator, der im zentralen Nervensystem vorkommt. Er ist an der Regulation von verschiedenen physiologischen Prozessen wie Appetit, Angst, Schlaf, Laune und Blutdruck beteiligt. Ein Rückgang der Serotoninwerte kann zu Störungen wie Fettleibigkeit, Schizophrenie und Depressionen führen.
Application
Dieser Analysestandard kann auch wie folgt eingesetzt werden:
  • Elektrochemischer Nachweis von Serotonin in Urinproben durch mit Glaskohlenstoffelektrode (GCE) beschichteten mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (MWCNT), die mit Nickel, Zink oder Eisenoxid-Nanopartikeln dotiert sind, durch ein Cyclovoltammetrieverfahren
  • Entwicklung und Validierung eines Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie-Verfahrens zum Bestimmen von Serotonin in rohen und gerösteten Proben verschiedener Nüsse sowie im Handel erhältlicher Nussprodukte
  • Konzipieren von durch RuO2-Nanodrähte / CeO2-AuNF-Nanofasern / Graphenoxid / funktionalisierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhrchen modifizierte siebgedruckte Kohlenstoffelektrode für die Multirückstandsanalyse von Serotonin, Dopamin und Ascorbinsäure in Proben von Zerebrospinalflüssigkeit und Vitamin-C-Tabletten
  • Herstellen einer kostengünstigen mit einem Nanopartikelfilm aus Nanodiamanten und Gold-Nanopartikeln, die mit Casein an der GCE verankert sind, modifizierten Glaskohlenstoffelektrode (GCE) für die Quantifizierung von Serotonin in Urinproben
  • Bestimmung von Serotonin in Urinproben durch ein zweidimensionales Kapillarisotachophorese-Kapillarzonenelektrophorese-Verfahren, das an Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) gekoppelt ist
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H9523399698H7752
Serotonin analytical standard
Supelco
14927
Serotonin
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Dear Sirs: What is the solubility of standard serotonin? Greetings
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, various sources state that Serotonin is generally soluble in methanol, slightly soluble in water, DMSO, and chloroform. The exact concentrations at which it can be solubilized is not determined.