Fortfahren mit
H9523
Serotonin -hydrochlorid
≥98%, powder, neurotransmitter
Synonym(e):
3-(2-Aminoethyl)-5-hydroxyindol -hydrochlorid, 5-HT, 5-Hydroxy-tryptamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 817,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3570963
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 67,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Serotonin -hydrochlorid, powder
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white to off-white
mp
149-154 °C (lit.)
solubility
H2O: 17 mg/mL, 0.1 M HCl: 22 mg/mL, ethanol: 5.3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
InChI key
MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
General description
Serotonin ist ein ubiquitäres Molekül, das bei allen Tieren vorkommt. Es zeigt verschiedene Wirkungen im zentralen und peripheren Nervensystem (ZNS/PNS). Serotonin wirkt als Hormon und Mitogen. Es wird in den Axonterminalen im Gehirn erzeugt. Das Aktionspotential induziert die Freisetzung von Serotonin, das über die Synapse diffundiert und die postsynaptischen Rezeptoren stimuliert. Serotonin spielt eine entscheidende Rolle bei Entwicklung, Atmung, Wärmeregulierung sowie endokrinen, kardiovaskulären und Magen-Darm-Funktionen. Es spielt auch eine Rolle bei sensorischen Wahrnehmungsverhaltensweisen wie Schlaf-Wach-Zyklus, Sexualität, Stimmung, Gedächtnis, Aggression, Schmerzempfindlichkeit, Lernverhalten und Kognition. Serotonin beeinflusst verschiedene psychiatrische Erkrankungen wie Schizophrenie, Anorexia nervosa, Depression und eine Reihe von Angststörungen wie Zwangsstörungen, Panikattacken und soziale Phobie. Schwankungen im Serotoninspiegel sind mit impulsbedingten Störungen oder Persönlichkeitsstörungen wie Drogenmissbrauch, Glücksspiel, Aufmerksamkeitsdefizit-Störung, zwanghafte Kontrolle und Aggression verbunden.
Application
Serotonin-Hydrochloridwird wie folgt verwendet: zur Untersuchung der Mechanismen von 5-Hydroxytryptamin-Rezeptorantagonistenzur Regulierung der Fibrose in Lebersphäroiden, zur Untersuchung seiner Wirkung auf diePhosphorylierung von Extracellular-related-Kinase (ERK) in humanen embryonalenNierenzellen, in Transwell Assays, Wundheilungs-Assays und Tumor-Allograft-Assays in einerKolonkarzinom-Zelllinie
Biochem/physiol Actions
Neurotransmitter
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite Biogenic Amine Transporters (Biogene Amintransporter) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Preparation Note
Die Lösungen sollten frisch zubereitet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7752SML0640C1240
description
powder
description
powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
0.1 M HCl: 22 mg/mL, ethanol: 5.3 mg/mL, H2O: 17 mg/mL
solubility
absolute ethanol: insoluble, 0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), 95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How long can I keep 5-HT solution at 4oC?
    1 answer
    1. Serotonin is generally considered to be unstable in solution. To assure optimum activity, it is recommended to use freshly prepared solutions. Note that the Certified Reference Material, product S-147, is a 1 mg/mL solution in Ethanol with 0.1% BHT. This item is stored at -65 to -96°C and assigned a retest schedule of 1 year from the date of quality release. Please see the link below to review a publication regarding the stability of Serotonin, that may be of interest:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142504002604?via%3Dihub
      Helpful?
  2. Is there any information of product H9523, as an agonist of h5HT7 receptor?
    1 answer
    1. This product is known as an agonist of the 5-HT7 receptor. The following citation may be of interest for reference: Experimental Physiology 105.12 (2020): 2025-2032.
      Helpful?
  3. Hello, what colour is the solution supposed to be when dissolved? Best, Anaïs
    1 answer
    1. When prepared in water at 100 mg/mL, this material is expected to be clear to very slightly hazy in solution. While there is no specification for the color,
      historical records indicate a range of faint yellow to light brown in solution.
      Helpful?
  4. Can it be stored -20C
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is 2-8°C. In general, powder materials are not affected by freezer storage, however, this item has not been tested under these storage conditions.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Has Product H9523, Serotonin hydrochloride, been cell culture tested?
    1 answer
    1. No. We do not test this product for cell culture suitability.
      Helpful?
  7. Is Product H9523, Serotonin hydrochloride, the neurotransmitter serotonin?
    1 answer
    1. This product is the neurotransmitter serotonin.  Other synonyms for this product are 3-(2-Aminoethyl)-5-hydroxyindole hydrochloride, 5-HT, and 5-Hydroxytryptamine hydrochloride.
      Helpful?
  8. What is the purity of Product H9523, Serotonin hydrochloride?
    1 answer
    1. This product must be at least 98% pure according to our specifications.  The purity for individual lots can be found on the certificate of analysis.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review