Fortfahren mit
13220
Mangan(II)-chlorid Monohydrat
≥97.0%, powder
Synonym(e):
Manganese dichloride monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
6 x 2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
€ 810,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MnCl2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-869-6
MDL number:
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mangan(II)-chlorid Monohydrat, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
impurities
≤0.01% heavy metals (as Pb)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cation traces
Fe: ≤200 mg/kg
SMILES string
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Starting material for preparation of organomanganese chloride reagents; in combination with RLi or RMgX catalyzes reduction of vinyl and aryl halides, stereoselective coupling of vinyl iodides, and alkylation of enol triflates; also used for Mn-Cu-catalyzed conjugate addition of RMgX to enones and for Mn-catalyzed acylation of RMgX by acyl chlorides; in combination with NaBH4 is diastereoselective reducing agent; starting material for the preparation of Mn enolates regio- andstereo-selectively.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
529680328146M5005
assay
≥97.0%
assay
99.999% trace metals basis
assay
98%
assay
≥99% (by AgNO3, titration)
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
powder
form
-
form
flakes
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
cation traces
Fe: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.01% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)