Fortfahren mit
10680
Anthranilsäure
≥99.5% (T), solid, puriss. p.a.
Synonym(e):
2-AA, 2-Amino-benzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 633,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(H2N)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-287-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471803
Assay:
≥99.5% (T)
Form:
solid
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anthranilsäure, puriss. p.a., ≥99.5% (T)
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (T)
form
solid
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
144-148 °C (lit.), 145-147 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Anthranilic acid is an ortho-substituted aniline derivative.[1] Anthranilic acid can be obtained from carbozole via microbial transformation using Pseudomonas stutzeri. It is a substrate of enzyme anthranilate hydroxylase found in Aspergillus niger.
Application
Anthranilic acid (AA) may be employed for the following studies:
  • Fluorescent labeling of glycans.[1]
  • Synthesis of triptycene and derivatives, via diazotization reaction.
  • As fluorescent label for the facile labeling of oligosaccharides (acidic and neutral).[2]
  • As fluorescent label for carbohydrate analysis.[2]
  • Derivatization of oligosaccharides.[2]
  • Preparation of poly(aniline-co-o-anthranilic acid) copolymers.
Anthranilic acid has been used in the microwave-assisted preparation of 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone, also called as Pseudomonas quinolone signal, which finds applications in quorum sensing mechanism.
Nicht selektive, wirksame Fluoreszenzmarkierung von Glycanen
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A898558.20112709530
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthranilsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
K R Anumula et al.
Glycobiology, 8(7), 685-694 (1998-06-11)
Facile labeling of oligosaccharides (acidic and neutral) in a nonselective manner was achieved with highly fluorescent anthranilic acid (AA, 2-aminobenzoic acid) (more than twice the intensity of 2-aminobenzamide, AB) for specific detection at very high sensitivity. Quantitative labeling in acetate-borate
Water-Soluble Poly (aniline-co-o-anthranilic acid) Copolymers.
Nguyen MT and Diaz AF.
Macromolecules, 28(9), 3411-3415 (1995)
"Microbial transformation of carbazole to anthranilic acid by Pseudomonas stutzeri"
Hisatsuka K and Sato M
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 58(01), 213-214 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
282715-1G04061826662014
282715-5G04061833014011
10680-25G04061838674401
10680-100G04061833371527