Fortfahren mit
09206
(±)-α-Terpinyl-acetat, überwiegend α-Isomer
analytical standard
Synonym(e):
(±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-isopropyl-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-265-7
Beilstein/REAXYS Number:
3198769
MDL number:
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≤15% (γ-isomer, GC), ≥85% (α-isomer, GC), ≥90.0% (sum of isomers, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.464-1.467, n20/D 1.465 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
InChI key
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.20560W30479900469
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
assay
≤15% (γ-isomer, GC), ≥90.0% (sum of isomers, GC), ≥85% (α-isomer, GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥90% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W245518-1KG04061837607356
W245518-250G04061837607363
W245518-SAMPLE04061837512971
284416-25G04061836683894
09206-1ML04061837240126