Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
61 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
6750 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-8 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
88-90 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
transition temp
flash point 4 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Als Acyldonor bei der stereoselektiven Biotransformation von chiralen Aminen.
- Als Alkylierungsmittel für die Isopropylierung von Phenolen aufgrund seiner einfachen Chemisorption auf die Brønsted-Säuren-Stellen zur Bildung von Alkylkationen und der Freisetzung von Essigsäure in der Reaktion, die die geladene Struktur von Phenol stabilisieren kann.
Analysis Note
Dichte (d 20 °C / 4 °C): 0,871 - 0,873
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.6% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| bp 88-90 °C/1013 hPa | bp 85-91 °C (lit.) | bp 85-91 °C (lit.) | bp 85-91 °C (lit.) |
| mp -73 °C | mp −73 °C (lit.) | mp −73 °C (lit.) | mp −73 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropylacetat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8205601000 | 04022536461458 |
| 8205602500 | 04022536461465 |
| 8205600100 | 04022536461441 |
| 8205609170 | 04027269332501 |
| 8205609175 | 04022536704050 |