Fortfahren mit
09193
4-Amino-L-phenylalanin -hydrochlorid
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.66
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-388-2
Beilstein/REAXYS Number:
3657715
MDL number:
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
loss
≤5.0% loss on drying
color
white to faint beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22070178019P2126
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
detection
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
assay
99%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98%
loss
≤5.0% loss on drying
loss
-
loss
≤0.1% loss on drying, 110°C
loss
-
color
white to faint beige
color
-
color
white
color
white to off-white
optical activity
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
optical activity
[α]20/D −7.8°, c = 2 in H2O
optical activity
[α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O
optical activity
-
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
09193-500MG04061832593227